Acide 3-(4-méthylphényl)propionique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methylphenyl)propanoic acid, 3-(4-Methylphenyl)propionic acid, 3-(p-Tolyl)propionic Acid
OR909967-100G
APOSOR909967-100GEA 206 EUR InStock
APOSOR909967-100G
Acide 3-(4-méthylphényl)propionique 97%
Acide 3-(4-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016561
Numéro CAS: 1505-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité