6,8-Dichloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909969-1G OR909969-5G
APOSOR909969-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR909969-1G APOSOR909969-5G
6,8-Dichloroquinoline 98%
6,8-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040711
Numéro CAS: 703-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité