5,7-Dichloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909992-10G OR909992-1G OR909992-5G
APOSOR909992-10GEA 647 EUR InStock
APOSOR909992-10G APOSOR909992-1G APOSOR909992-5G
5,7-Dichloroquinoline 98%
5,7-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504933
Numéro CAS: 4964-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité