3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909998-10G OR909998-1G OR909998-5G
APOSOR909998-10GEA 754 EUR InStock
APOSOR909998-10G APOSOR909998-1G APOSOR909998-5G
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446383
Numéro CAS: 31301-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité