3-Furoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl furan-3-carboxylate
OR910096-100G OR910096-25G
APOSOR910096-100GEA 567 EUR InStock
APOSOR910096-100G APOSOR910096-25G
3-Furoate de méthyle 98%
3-Furoate de méthyle
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203671
Numéro CAS: 13129-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité