1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR910150-1G OR910150-5G
APOSOR910150-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR910150-1G APOSOR910150-5G
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195706
Numéro CAS: 172282-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité