1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR910197-1G OR910197-5G
APOSOR910197-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR910197-1G APOSOR910197-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,2099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179567
Numéro CAS: 63874-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité