L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1,5-dimethylpyrazole
OR910220-1G OR910220-5G OR910220-10G
APOSOR910220-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR910220-1G APOSOR910220-5G APOSOR910220-10G
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175.0265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759006
Numéro CAS: 5775-86-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité