2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR910286-5GEA 364 EUR InStock
APOSOR910286-5G APOSOR910286-1G
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00769821
Numéro CAS: 1849-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité