Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910383-1G OR910383-250MG OR910383-5G OR910383-500MG
APOSOR910383-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR910383-1G APOSOR910383-250MG APOSOR910383-5G APOSOR910383-500MG
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00105462
Numéro CAS: 32968-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité