5-Nitroindazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitroindazole 95%
5-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005693
Numéro CAS: 5401-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité