5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
OR910413-1G
APOSOR910413-1GEA 142 EUR InStock
APOSOR910413-1G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05023177
Numéro CAS: 1199-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité