5-Hydroxyoxindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910617-1G OR910617-5G
APOSOR910617-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR910617-1G APOSOR910617-5G
5-Hydroxyoxindole 95%
5-Hydroxyoxindole
Formule: C₈H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014566
Numéro CAS: 3416-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité