2-Phenylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile
OR910733-1G OR910733-5G
APOSOR910733-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR910733-1G APOSOR910733-5G
2-Phenylbenzonitrile 98%
2-Phenylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,2173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060669
Numéro CAS: 24973-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité