Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
OR9109-100G OR9109-25G OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR9109-100G APOSOR9109-25G APOSOR9109-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043309
Numéro CAS: 51779-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité