3-Phenylbenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
OR910931-5G
APOSOR910931-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR910931-5G
3-Phenylbenzonitrile 97%
3-Phenylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,2173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236364
Numéro CAS: 24973-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité