3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911068-1G OR911068-5G
APOSOR911068-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR911068-1G APOSOR911068-5G
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001300
Numéro CAS: 26820-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité