N-Methylbenzenesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR911104-100G OR911104-25G
APOSOR911104-100GEA 369 EUR InStock
APOSOR911104-100G APOSOR911104-25G
N-Methylbenzenesulphonamide 97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025023
Numéro CAS: 5183-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité