2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911105-5G
APOSOR911105-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR911105-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748168
Numéro CAS: 1792-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité