Salicylaldéhyde-oxime 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911122-500GEA 539 EUR InStock
APOSOR911122-500G APOSOR911122-100G
Salicylaldéhyde-oxime 98%
Salicylaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002120
Numéro CAS: 94-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité