Résorcinol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 132 EUR InStock
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Résorcinol 99%
Résorcinol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C
Point de fusion: 109…111 °C
Densité: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002269
Numéro CAS: 108-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité