L-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911324-25GEA 64 EUR InStock
APOSOR911324-25G APOSOR911324-100G
L-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
L-Methionine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012491
Numéro CAS: 2491-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité