Acide (R)-(+)-2-(4-hydroxyphénoxy)propanoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911332-25GEA 51 EUR InStock
APOSOR911332-25G APOSOR911332-500G APOSOR911332-100G
Acide (R)-(+)-2-(4-hydroxyphénoxy)propanoïque 98%
Acide (R)-(+)-2-(4-hydroxyphénoxy)propanoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274088
Numéro CAS: 94050-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité