Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-ethoxybenzoate
OR911336-100G
APOSOR911336-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR911336-100G
Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Ethyl-2-ethoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142907
Numéro CAS: 6290-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité