Acide méthylmalonique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylmalonic acid
OR911347-100G
APOSOR911347-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR911347-100G
Acide méthylmalonique 97%
Acide méthylmalonique
Formule: C₄H₆O₄
MW: 118,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002656
Numéro CAS: 516-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité