Cyclohexylphénylcetone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911369-100G OR911369-25G
APOSOR911369-100GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR911369-100G APOSOR911369-25G
Cyclohexylphénylcetone 95%
Cyclohexylphénylcetone
Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001467
Numéro CAS: 712-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité