Acide trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911376-100G OR911376-25G OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR911376-100G APOSOR911376-25G APOSOR911376-500G
Acide trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylique 98%
Acide trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04004145
Numéro CAS: 7077-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité