Acide 5-clorovalérique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911386-500GEA 224 EUR InStock
APOSOR911386-500G APOSOR911386-100G
Acide 5-clorovalérique 97%
Acide 5-clorovalérique
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004415
Numéro CAS: 1119-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité