1-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylimidazolidine-2,4-dione
OR911408-100G OR911408-250G OR911408-25G
APOSOR911408-100GEA 289 EUR InStock
APOSOR911408-100G APOSOR911408-250G APOSOR911408-25G
1-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione 95%
1-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,1986 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466790
Numéro CAS: 6777-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité