Acide 4-butoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911417-100G OR911417-25G OR911417-500G
APOSOR911417-100GEA 263 EUR InStock
APOSOR911417-100G APOSOR911417-25G APOSOR911417-500G
Acide 4-butoxybenzoïque 98%
Acide 4-butoxybenzoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002546
Numéro CAS: 1498-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité