Acide 3-méthyl-2-oxovalérique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2-oxopentanoic acid
OR911420-1G OR911420-5G
APOSOR911420-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR911420-1G APOSOR911420-5G
Acide 3-méthyl-2-oxovalérique 95%
Acide 3-méthyl-2-oxovalérique
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002582
Numéro CAS: 1460-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité