α-Methylcinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
OR911424-100G OR911424-25G
APOSOR911424-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR911424-100G APOSOR911424-25G
α-Methylcinnamic acid 97%
α-Methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002652
Numéro CAS: 1199-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité