4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Carboxy-6-methyl-4-pyridone, 6-Methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR911427-500G
APOSOR911427-500GEA 169 EUR InStock
APOSOR911427-500G
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038153
Numéro CAS: 67367-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité