2,4-Diméthylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911450-100G OR911450-25G
APOSOR911450-100GEA 456 EUR InStock
APOSOR911450-100G APOSOR911450-25G
2,4-Diméthylbenzaldéhyde 95%
2,4-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003340
Numéro CAS: 15764-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité