2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911451-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR911451-100G APOSOR911451-500G
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde 95%
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C/760mmHg
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003341
Numéro CAS: 487-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité