4-Chloroindoline-2,3-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloroindoline-2,3-dione
OR911509-100G OR911509-25G
APOSOR911509-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR911509-100G APOSOR911509-25G
4-Chloroindoline-2,3-dione 97%
4-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129178
Numéro CAS: 6344-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité