Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-methoxybenzoate
OR911527-100G OR911527-25G
APOSOR911527-100GEA 340 EUR InStock
APOSOR911527-100G APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017185
Numéro CAS: 2905-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité