Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
OR911539-100G OR911539-25G
APOSOR911539-100GEA 243 EUR InStock
APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,1467 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039520
Numéro CAS: 2411-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité