4-Methyl-5-vinylthiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911543-100G OR911543-25G
APOSOR911543-100GEA 735 EUR InStock
APOSOR911543-100G APOSOR911543-25G
4-Methyl-5-vinylthiazole 95%
4-Methyl-5-vinylthiazole
Formule: C₆H₇NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005337
Numéro CAS: 1759-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité