3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyanobenzyl chloride
OR911554-25G
APOSOR911554-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR911554-25G
3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
3-(Chloromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684191
Numéro CAS: 64407-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité