Hinokitiol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: beta-Thujaplicine, 2-Hydroxy-4-isopropylcyclohepta-2,4,6-trien-1-one
OR911593-25G
APOSOR911593-25GEA 144 EUR InStock
APOSOR911593-25G
Hinokitiol 95%
Hinokitiol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059582
Numéro CAS: 499-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité