1-Phényl-1,2-propanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenylpropane-1,2-dione
OR911601-100G OR911601-25G
APOSOR911601-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR911601-100G APOSOR911601-25G
1-Phényl-1,2-propanedione 98%
1-Phényl-1,2-propanedione
Formule: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
MW: 148,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008755
Numéro CAS: 579-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité