2-Propylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911603-500G
APOSOR911603-500GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR911603-500G
2-Propylimidazole 95%
2-Propylimidazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,1570 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059158
Numéro CAS: 50995-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité