1-Bromo-3-méthoxypropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR911631-100G OR911631-25G
APOSOR911631-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR911631-100G APOSOR911631-25G
1-Bromo-3-méthoxypropane 97%
1-Bromo-3-méthoxypropane
Formule: C₄H₉BrO
Point d'ébullition: 132 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: <60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258473
Numéro CAS: 36865-41-5
ONU: 2344
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité