4-(Methylthio)phenylacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911637-1G OR911637-5G
APOSOR911637-1GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR911637-1G APOSOR911637-5G
4-(Methylthio)phenylacetic acid 95%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192325
Numéro CAS: 16188-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité