4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
OR911645-1G OR911645-25G OR911645-5G
APOSOR911645-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR911645-1G APOSOR911645-25G APOSOR911645-5G
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460757
Numéro CAS: 71101-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité