2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR911661-100G OR911661-500G
APOSOR911661-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR911661-100G APOSOR911661-500G
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine 98%
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C/760mmHg
Point de fusion: 82…86 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006146
Numéro CAS: 1124-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité