1-Cyanotetraline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyanotetralin, 1-Cyano-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, Tetralin-1-carbonitrile
OR911672-100G OR911672-25G
APOSOR911672-100GEA 191 EUR InStock
APOSOR911672-100G APOSOR911672-25G
1-Cyanotetraline 98%
1-Cyanotetraline
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703294
Numéro CAS: 56536-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité