Methylmaleic hydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911686-100GEA 270 EUR InStock
APOSOR911686-100G APOSOR911686-25G APOSOR911686-500G
Methylmaleic hydrazide 98%
Methylmaleic hydrazide
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067746
Numéro CAS: 5754-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité