D-Leucine methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Leu-OMe.HCl
OR911692-100G
APOSOR911692-100GEA 127 EUR InStock
APOSOR911692-100G
D-Leucine methyl ester hydrochloride 98%
D-Leucine methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 181,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066115
Numéro CAS: 5845-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité